Learn More
Trenbolone, 1 mg/ml dans de l'acétonitrile, Lipomed
Code produit 30461252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461252 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461252 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMTBL15291LA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Trenbolone, 1 mg/ml dans de l'acétonitrile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trenbolone
CAS 10161-33-8
Noms d’analytes ou de composants Trenbolone
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C18 H22 O2
Concentration 1 mg/mL
Synonyme (17 beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17 beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone, Trenbolone Acetate Related Compound B
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3 [C@@H]1 CC[C@@H]2 O
Nom IUPAC (8S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-méthyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-one
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 270.37
Quantité 1 mL
Poids de la formule 270,162 g/mol