Learn More
acétate de trenbolone, Lipomed
Code produit 30460494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30460494 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30460494 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMTBL1528100
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
acétate de trenbolone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Noms d’analytes ou de composants Trenbolone Acetate
Conditions d’expédition Glace (-20 °C)
Formule moléculaire C20 H24 O3
Synonyme Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7 CI,8 CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12 C
Nom IUPAC [(8S,13S,14S,17S)-13-méthyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] acétate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 312.4
Quantité 100 mg
Poids de la formule 312,1725 g/mol