Learn More
Acétate de trenbolone, LoGiCal
Code produit 30459298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30459298 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30459298 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1459.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trenbolone Acetate
CAS 10161-34-9
Noms d’analytes ou de composants Trenbolone Acetate
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C20 H24 O3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, acetate (7CI,8CI), (17β)-17-(Acetyloxy)estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Acetoxy-Δ4,9,11-estratrien-3-one, 17β-Acetoxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one 17-acetate, 3-Oxo-17β-acetoxyestra-4,9,11-triene, Component T-H, Component T-S, Finaplix, Finaplix H, Finaplix-S, RU 1697, Trenbolone acetate, Trienbolone acetate
Formule InChI InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-19-8-7-18-17-5-3-13-11-14(22)4-6-15(13)16(17)9-10-20(18,19)2/h9-11,17-19H,3-8H2,1-2H3/t17-,18+,19+,20+/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
Nom IUPAC [(8S,13S,14S,17S)-13-méthyl-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-17-yle] acétate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 312.4
Quantité 10 mg
Poids de la formule 312,1725 g/mol