Learn More
Cyclohexylméthylcarbonate de trenbolone (hexahydrobenzylcarbonate de trenbolone), Mikromol™
Code produit 18090240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18090240 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18090240 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3717.00
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Cyclohexylméthylcarbonate de trenbolone (hexahydrobenzylcarbonate de trenbolone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
CAS 23454-33-3
Noms d’analytes ou de composants Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C26 H34 O4
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Trenbolone Cyclohexylmethylcarbonate (Trenbolone Hexahydrobenzylcarbonate), Estra-4,9,11-trien-3-one, 17-[[(cyclohexylmethoxy)carbonyl]oxy]-, (17β)-, Estra-4,9,11-trien-3-one, 17β-hydroxy-, cyclohexylmethyl carbonate (8CI), Carbonic acid, cyclohexylmethyl ester, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Cyclohexanemethanol, hydrogen carbonate, ester with 17β-hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one (8CI), Parabolan, RU 2580, Trenbolone cyclohexylmethyl carbonate, Trenbolone hexahydrobenzyl carbonate
Formule InChI InChI=1S/C26H34O4/c1-26-14-13-21-20-10-8-19(27)15-18(20)7-9-22(21)23(26)11-12-24(26)30-25(28)29-16-17-5-3-2-4-6-17/h13-15,17,22-24H,2-12,16H2,1H3/t22-,23+,24+,26+/m1/s1
SMILES C[C@]12C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)OCC5CCCCC5
Nom IUPAC carbonato de ciclohexilmetilo [(8S,13S,14S,17S)-13-metil-3-oxo-2,6,7,8,14,15,16,17-octahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Poids moléculaire (g/mol) 410.55
Quantité 100 mg
Poids de la formule 410,554 g/mol