Learn More
Trenbolone, Lipomed
Description
Trenbolone
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trenbolone |
| CAS | 10161-33-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Trenbolone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C18 H22 O2 |
| Synonyme | (17 beta)-17-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Hydroxy-estra-4,9,11-trien-3-one, (+)-Trenbolone, 17 beta-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one, 17 beta-Trenbolone, 9,10,11,12-Dehydro-19-nortestosterone, RU 2341, Trenbolone, Trienbolone, beta-Trenbolone, Trenbolone Acetate Related Compound B |
| Formule InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | C[C@]12 C=CC3=C4CCC(=O)C=C4CC[C@H]3 [C@@H]1 CC[C@@H]2 O |
| Nom IUPAC | (8S,13S,14S,17S)-17-hydroxy-13-méthyl-2,6,7,8,14,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-one |
| Industry Type | Produits pharmaceutiques |
| Afficher plus |