Learn More
uvex Botte Trend PU 69352 noire/bleue - Largeur 11
Code produit 17293681 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17293681 44 1 paire
17233681 38 1 paire
17243681 39 1 paire
17253681 40 1 paire
17263681 41 1 paire
17273681 42 1 paire
17283681 43 1 paire
17203691 45 1 paire
17213691 46 1 paire
17223691 47 1 paire
17233691 48 1 paire
17243691 49 1 paire
17253691 50 1 paire
17263691 51 1 paire
17273691 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17293681 Supplier uvex Supplier No. 6935244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00€
    107.09€ / 1 paires
    Économisez 17.91€
    14% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chaussures de sécurité Uvex 2 Trend pour applications à risque moyen (S1-S3) ; le contrefort offre une stabilité accrue sans limiter le mouvement
Uvex 2 Bottes Trend 69352 S3 SRC
  • Botte de sécurité S3 sportive pour pied large
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Système de laçage sans à-coups, résistant à la chaleur et à la saleté
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
  • Protection fiable
  • Semelle intermédiaire en acier résistant à la perforation, embout en acier et stabilisateur Uvex Talonnette anti-torsion pour prévenir les entorses de la cheville
  • Semelle externe ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • La surchaussure en mousse de PUR permet d’augmenter la durée de vie de la tige
  • Uvex Climazone Doublure technique, tige et semelle intérieure climatique amovible et confortable
    • Le système de transfert de l’humidité permet de maintenir la température du pied
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure confortable et anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Article n° 69352
  • Norme EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tailles : 38 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Noir, Bleu
Matériau Cuir
Dimensions 44
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 2
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD