Learn More
uvex Sandale Trend PU/PU 69362 noire/bleue - Largeur 11
Code produit 17293771 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17293771 44 1 paire
17233771 38 1 paire
17243771 39 1 paire
17253771 40 1 paire
17263771 41 1 paire
17273771 42 1 paire
17283771 43 1 paire
17203781 45 1 paire
17213781 46 1 paire
17223781 47 1 paire
17233781 48 1 paire
17243781 49 1 paire
17253781 50 1 paire
17263781 51 1 paire
17273781 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17293771 Fournisseur uvex Code fournisseur 6936244
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    87.91€ / 1 paires
    Économisez 11.09€
    11% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Chaussures de sécurité Uvex 2 Trend pour applications à risque moyen (S1-S3) ; le contrefort offre une stabilité accrue sans limiter le mouvement
Uvex 2 Sandales Trend 69362 S1 P SRC
  • Sandales de sécurité sportives S1 P pour pied large
  • Microvelours respirant
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Deux bandes auto-agrippantes ajustables individuellement
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
  • Protection fiable
  • Semelle intermédiaire en acier résistant à la perforation, embout en acier et stabilisateur Uvex Talonnette anti-torsion pour prévenir les entorses de la cheville
  • Semelle externe ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Uvex Climazone Doublure technique, tige et semelle intérieure climatique amovible et confortable
    • Le système de transfert de l’humidité permet de maintenir la température du pied
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure confortable et anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Article n° 69362
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tailles : 38 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Bleu
Matériau Microvelours
Dimensions 44
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 2
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD