Learn More
uvex Chaussure basse PU/PU 69398 noire/bleue Trend - Largeur 11
Code produit 17293951 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17293951 44 1 paire
17233951 38 1 paire
17243951 39 1 paire
17253951 40 1 paire
17263951 41 1 paire
17273951 42 1 paire
17283951 43 1 paire
17203961 45 1 paire
17213961 46 1 paire
17223961 47 1 paire
17233961 48 1 paire
17243961 49 1 paire
17253961 50 1 paire
17263961 51 1 paire
17273961 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17293951 Fournisseur uvex Code fournisseur 6939844
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.00€
    88.02€ / 1 paires
    Économisez 10.98€
    11% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Chaussures de sécurité Uvex 2 Trend pour applications à risque moyen (S1-S3) ; le contrefort offre une stabilité accrue sans limiter le mouvement
Uvex Chaussure tendance 2 69398 S2 SRC
  • Chaussure de sécurité sportive S2 pour pied large
  • Microvelours respirant et hydrofuge
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
  • Protection fiable
  • Embout en acier et stabilisateur Uvex Talonnette anti-torsion pour prévenir les entorses de la cheville
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Uvex Climazone doublure technique, tige et semelle intérieure confortable amovible
    • Le système de transfert de l’humidité permet de maintenir la température du pied
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Article n° 69398
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 38 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Bleu
Matériau Microvelours
Dimensions 44
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 2
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD