Learn More
uvex Chaussure basse PU/PU 69498 noire/grise Trend - Largeur 11
Code produit 17294091 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17294091 49 1 paire
17284081 38 1 paire
17294081 39 1 paire
17204091 40 1 paire
17214091 41 1 paire
17224091 42 1 paire
17234091 43 1 paire
17244091 44 1 paire
17254091 45 1 paire
17264091 46 1 paire
17274091 47 1 paire
17284091 48 1 paire
17204101 50 1 paire
17214101 51 1 paire
17224101 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17294091 Fournisseur uvex Code fournisseur 6949849
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    97.15€ / 1 paires
    Économisez 20.85€
    17% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Chaussures de sécurité Uvex 2 Trend pour applications à risque moyen (S1-S3) ; le contrefort offre une stabilité accrue sans limiter le mouvement
Uvex Chaussure tendance 2 69498 S2 SRC
  • Chaussure de sécurité sportive S2 pour pied large
  • Microvelours respirant et hydrofuge
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
  • Protection fiable
  • Embout en acier et stabilisateur Uvex Talonnette anti-torsion pour prévenir les entorses de la cheville
  • Semelle externe ergonomique comprenant du polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Uvex Climazone doublure technique, tige et semelle intérieure confortable amovible
    • Le système de transfert de l’humidité permet de maintenir la température du pied
  • Languette anti-poussière et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure confortable anti-statique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Article n° 69498
  • Norme EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Tailles : 38 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Gris
Matériau Microvelours
Dimensions 49
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 2
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S2
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD