Learn More
uvex Chaussure basse Trend noire/grise/rouge BOA™ PU/PU 69082 - Largeur 11
Code produit 17293301 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17293301 47 1 paire
17203301 38 1 paire
17213301 39 1 paire
17223301 40 1 paire
17233301 41 1 paire
17243301 42 1 paire
17253301 43 1 paire
17263301 44 1 paire
17273301 45 1 paire
17283301 46 1 paire
17203311 48 1 paire
17213311 49 1 paire
17223311 50 1 paire
17233311 51 1 paire
17243311 52 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17293301 Fournisseur uvex Code fournisseur 6908247
Expédition estimée: 10-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chaussures de sécurité Uvex 2 Trend pour applications à risque moyen (S1-S3) ; le contrefort offre une stabilité accrue sans limiter le mouvement
Uvex Chaussure perforée tendance 2 avec BOA™ Système d'ajustement 6908.2 S1 P SRC
  • Chaussures de sécurité sportives et perforées S1 P pour pied large
  • Microvelours perforé respirant
  • Fabriquées à partir de matériaux synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Tous les matériaux des semelles sont exempts de silicones, de plastifiants et d’autres substances présentant une altération du mouillage de peinture
  • BOA™ Système de réglage Fit System Dial pour un confort personnalisé et constant toute la journée
  • Conforme aux spécifications antistatiques avec une résistance volumique inférieure à 35 mégohms
  • Protection fiable
  • Embout de sécurité en acier et stabilisateur Uvex Talonnette anti-torsion pour prévenir les entorses de la cheville
  • Semelle externe ergonomique fabriquée en polyuréthane double densité avec d’excellentes propriétés antidérapantes
  • Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité
  • Uvex Climazone Doublure technique, tige et semelle intérieure climatique amovible et confortable avec système d'évacuation de l'humidité
    • Contribue au maintien de la température du pied pour un confort optimal
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Semelle intérieure confortable antistatique amovible, avec système de transfert de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs autour du talon et de l’avant-pied
  • Article n° 6908,2
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tailles : 38 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Gris, Rouge
Matériau Microvelours
Dimensions 47
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Acier
Jetable Réutilisable
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 2
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit Chaussure de sécurité ESD