Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Treviso
Description
- Chaussure de travail O3 - sans bout en acier avec plaque de semelle
- Construction en cuir pleine fleur
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Sans métal
- Doublure sans chrome
- Certific
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EN ISO 20347:2012 |
| Type de bouchon | Lacets |
| Couleur | Noir |
| Conception | Trévise |
| Matériau de revêtement | Cuir confortable et argent purifié Hydro-Tec™ |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 39 |