Learn More
Citrate de trimonium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10538800 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10538800 500 g 500g
10528800 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10538800 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/4082/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Tri-Ammonium Citrate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3458-72-8
Formule moléculaire C6H17N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Numéro MDL 36406
Clé InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 185°C
Couleur Blanc
pH 7 to 8
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 243.22g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid, triammonium salt