Learn More
Citrate de triammonium, extra pur, SLR, Fisher Chemical™
Code produit 10375260 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
25 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
25kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10375260 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10498200 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
12414310 25 kg Récipient en plastique 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10375260 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/4080/60
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 3458-72-8
Formule moléculaire C6H17N3O7
Poids moléculaire (g/mol) 243.22
Numéro MDL 36406
Clé InChI YWYZEGXAUVWDED-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC triammonium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 185 °C
Couleur Blanc
pH 7 à 8
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Poids de la formule 243,22g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid, triammonium salt