Learn More
Di-orthophosphate de tri-calcium, pur, précipité, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Récipient à poudre en plastique de 500 g
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 1670°C |
| CAS | 7758-87-4 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 7 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 500 g |
| Formule moléculaire | Ca3O8P2 |
| Numéro MDL | 15984 |
| Clé InChI | QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H |
| SMILES | [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O |
| Afficher plus |