Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène tricorne
Code produit. p-33524 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
800 ml
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11749398
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Rebord tricorne pour un versement sans goutte
Suffisamment robuste pour l’autoclavage et la réutilisation, mais suffisamment peu coûteux pour être jetable
  • Non affecté par les acides, les alcalis et les solvants couramment utilisés
  • Graduations faciles à lire en L et ml
  • Précision de ± 5,0 %
  • Graduations de 10 ml
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau PP (polypropylène)
À utiliser avec (application) Pour l’utilisation d’acides, d’alcalis et de solvants
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Oui
Graduated Oui