Learn More
Tri-n-butyle(1-éthoxyvinyl)étain, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tri-n-butyl(1-ethoxyvinyl)tin |
| Densité | 1.067 |
| Point d’ébullition | 85°C to 86°C (0.07 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.476 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2788 |
| Poids de la formule | 361.14 |