Learn More
Borate de tri-n-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449576
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 11449576
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar A19322.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 688-74-4 | C12H27BO3 | 230.155 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 688-74-4
Formule moléculaire C12H27BO3
Poids moléculaire (g/mol) 230.155
Numéro MDL MFCD00009434
Clé InChI LGQXXHMEBUOXRP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-butyl borate, tri-n-butyl borate, tributoxyborane, butyl borate, tributoxyboron, boron tributoxide, borester 2, tri-n-butoxyborane, tris butoxy borane, borane, tributoxy
CID PubChem 12712
Nom IUPAC Borate de tributyle
SMILES B(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyl borate
Point de fusion <-70°C
Densité 0.853
Point d’ébullition 230°C to 235°C
Point d’éclair 93°C (199°F)
Indice de réfraction 1.4095
Quantité 100 mL
Beilstein 1703865
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 230.16
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tri-n-butyl borate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Tributyl borate