Learn More
Tri-n-butylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022212
Click to view available options
Quantité:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Conditionnement:
10000mL
2500mL
500mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11452657
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14868.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 102-82-9 | C12H27N | 185.355 g/mol
Tri-n-butylamine is an important intermediate in the production of phase transfer catalysts like tributylmethylammonium chloride and tributylbenzylammonium chloride. It is also used in pharmaceuticals, agrochemicals, surfactants, lubricant additives, vulcanization accelerators and dyes. It acts as a catalyst and as a solvent in organic syntheses and polymerization reactions. It serves as a strong base anion exchanger, acid acceptor, inhibitor in hydraulic fluids and an emulsifying agent. Further, it is used to prepare photographic chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La tri-n-butylamine est un intermédiaire important dans la production de catalyseurs de transfert de phase tels que le chlorure de tributylméthylammonium et le chlorure de tributylbenzylammonium. Il est également utilisé dans les produits pharmaceutiques et agrochimiques, les surfactants, les additifs pour lubrifiants, les accélérateurs de vulcanisation et les colorants. Il agit comme catalyseur et comme solvant dans les synthèses organiques et les réactions de polymérisation. Il sert d’échangeur d’anions de base solide, d’accepteur d’acide, d’inhibiteur dans les fluides hydrauliques et d’agent émulsifiant. De plus, il est utilisé pour préparer des produits chimiques photographiques.
Solubilité
Miscible avec l’acétone, l’éthanol, l’éther éthylique et la plupart des solvants organiques. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-82-9
Formule moléculaire C12H27N
Poids moléculaire (g/mol) 185.355
Numéro MDL MFCD00009431
Clé InChI IMFACGCPASFAPR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributylamine, tri-n-butylamine, 1-butanamine, n,n-dibutyl, n,n-dibutyl-1-butanamine, tributilamina, tris-n-butylamine, amine, tributyl, tris n-butylamine, tributilamina romanian, unii-c3tzb2w0r7
CID PubChem 7622
ChEBI CHEBI:38905
Nom IUPAC N,N-dibutylbutanine-1-amine
SMILES CCCCN(CCCC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butylamine
Point de fusion <-70°C
Densité 0.778
pH 10.6
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 71°C (159°F)
Odeur Amine-like
Formule linéaire [CH3(CH2)3]3N
Indice de réfraction 1.429
Quantité 500 mL
Numéro UN UN2542
Beilstein 1698872
Merck Index 14,9618
Informations sur la solubilité Miscible with acetone,ethanol,ethyl ether and most organic solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 185.36
Pourcentage de pureté 98%