Learn More
Tri-n-octylphosphine, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Tri-n-octylphosphine is used for coating zinc sulfide shells on cadmium-selenium quantum dot core by successive ionic layer adsorption and reaction method. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide. Further, it is used as a solvent for cadmium and selenium precursors. It also serves as a common reagent in the chemical synthesis of nanoparticles. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La tri-n-octylphosphine est utilisée pour le revêtement des coquilles de sulfure de zinc sur le noyau de points quantiques cadmium-sélénium par adsorption successive de la couche ionique et méthode de réaction. Il agit comme précurseur de l’oxyde de trioctylphosphine. De plus, il est utilisé comme solvant pour les précurseurs du cadmium et du sélénium. Il sert également de réactif commun dans la synthèse chimique des nanoparticules. Il agit comme précurseur de l’oxyde de trioctylphosphine.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Tri-n-octylphosphine |
| Densité | 0.831 |
| Point d’ébullition | 240°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 147°C (296°F) |
| Odeur | Garlic-like |
| Indice de réfraction | 1.468 |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | UN1760 |
| Beilstein | 1776995 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.