Learn More
Orthoformiate tri-n-propylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11452897
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11452897 100 g 100g
11432897 5 g 5g
11442897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452897 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15503.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 621-76-1 | C10H22O3 | 190.283 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-76-1
Formule moléculaire C10H22O3
Poids moléculaire (g/mol) 190.283
Numéro MDL MFCD00015214
Clé InChI RWNXXQFJBALKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tripropyl orthoformate, tri-n-propyl orthoformate, orthoformic acid tripropyl ester, 1-dipropoxymethoxy propane, unii-z8f0df6af9, propane, 1,1',1-methylidynetris oxy tris, z8f0df6af9, tripropoxymethane, tripropylorthoformate
CID PubChem 69311
Nom IUPAC 1-(Dipropoxyméthoxy)propane
SMILES CCCOC(OCCC)OCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-propyl orthoformate
Densité 0.886
Point d’ébullition 106°C to 108°C (40 mmHg)
Point d’éclair 72°C (161°F)
Indice de réfraction 1.407
Quantité 100 g
Beilstein 1744249
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 190.28
Pourcentage de pureté 97%