Learn More
Tri-O-acétyl-D-glucal, Mikromol™
Code produit 30049983
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049983 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049983 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3981.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tri-O-acétyl-D-glucal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-O-acetyl-D-glucal
CAS 2873-29-2
Noms d’analytes ou de composants Tri-O-acetyl-D-glucal
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H16 O7
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme D-arabino-Hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, 3,4,6-triacetate, D-arabino-Hex-1-enitol, 1,5-anhydro-2-deoxy-, triacetate (9CI), D-arabino-Hex-1-enopyranose, 1,2-dideoxy-, triacetate (8CI), 3,4,6-Tri-O-acetyl-1,2-dideoxy-D-arabino-hex-1-enopyranose, 3,4,6-Tri-O-acetyl-D-glucal, 3,4,6-Tri-O-acetylglucal, 3,4,6-Tris-O-acetyl-D-glucal, D-Glucal triacetate, Tri-O-acetylglucal, Triacetyl-D-glucal
Formule InChI InChI=1S/C12H16O7/c1-7(13)17-6-11-12(19-9(3)15)10(4-5-16-11)18-8(2)14/h4-5,10-12H,6H2,1-3H3/t10-,11-,12+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC=C[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nom IUPAC [(2R,3S,4R)-3,4-diacétyloxy-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]acétate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 272.2512
Quantité 25 mg
Poids de la formule 272,0896 g/mol