Learn More
Carbonate d’hydrogène de potassium, extra pur, réactif SLR spécifié pour les travaux généraux de laboratoire, Fisher Chemical
Code produit 10724001 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10724001 500 g 500g
10396380 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10724001 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur P/5080/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 298-14-6
Formule moléculaire CHKO3
Poids moléculaire (g/mol) 100.11
Numéro MDL MFCD00011402
Clé InChI TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
CID PubChem 516893
ChEBI CHEBI:81862
Nom IUPAC hydrogénocarbonate de potassium
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spécification
Point de fusion 292°C
Couleur Jaune
pH 8.2
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 100.12g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique