Learn More
Citrate trisodique dihydraté, certifié AR Pour l'analyse, conforme aux spécifications analytiques de la Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical™
Code produit 10396430 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10396430 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
10112880 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
10666462 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10396430 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/3320/53
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 4-3-6132 | Formule moléculaire : C6H9Na3O9 | Poids moléculaire : 294,10 g/mol
Dihydrate de citrate de tri-sodique, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques du Ph.Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4-3-6132
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Numéro MDL 150031
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonyme citrate trisodique dihydraté, citrate de sodium dihydraté, citrate de sodium tribasique dihydraté, citrate de sodium hydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, sel trisodique, dihydraté, sel trisodique d’acide citrique dihydraté, acide citrique, sel trisodique dihydraté, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate de trisodium dihydraté, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CID PubChem 71474
ChEBI CHEBI : 32142
Nom IUPAC trisodium ; 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate ; dihydraté
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Point de fusion >300 °C
Couleur Blanc
pH 8,4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 294,09g/mol