Learn More
Orthophosphate trisodique dodécahydraté, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit 10102930 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10102930 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10102930 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/5761/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.30€
    62.00€ / 500g
    Économisez 26.30€
    29% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Point de fusion 75 °C
CAS 10101-89-0
Couleur Blanc
pH 11,8 à 12
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire H24Na3O16P
Numéro MDL 149198
Synonyme trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
Clé InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC phosphate trisodique dodécahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 380.119
CID PubChem 61473
Poids de la formule 380,13g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tri-Sodium orthophosphate dodecahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.