Learn More
Triacétine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10275330 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10275330 500 mL Flacon en verre 500mL
10215240 1 L Flacon en verre 1L
10021490 2.5 L Flacon en verre 2.50L
11974911 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10275330 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.90€
    36.65€ / 500mL
    Économisez 6.25€
    14% de réduction
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102-76-1
Formule moléculaire C9H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 218.21
Clé InChI URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
CID PubChem 5541
ChEBI CHEBI:9661
Nom IUPAC acétate de 2,3-diacétyloxypropyle
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Triacetin
Point de fusion 3.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.1550g/mL
Point d’ébullition 258.0°C
Point d’éclair 138°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CO2CH2)2CH(O2CCH3)
Indice de réfraction 1.4290 to 1.4330
Quantité 500 mL
Beilstein 02,147
Merck Index 15,9751
Gravité spécifique 1.155
Informations sur la solubilité Solubility in water: 64.0g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents,slightly soluble in carbon disulfide
Viscosité 23 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 218.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche