Learn More
Triacétine, Mikromol™
Code produit 17919394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17919394 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17919394 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0966.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Triacétine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triacetin
CAS 102-76-1
Noms d’analytes ou de composants Triacetin
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H14 O6
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Triacetin, 1,2,3-Propanetriol 1,2,3-triacetate, 1,2,3-Propanetriol triacetate, 1,2,3-Triacetoxypropane, Edenor GTA, Enzactin, Estol 1581, Fungacetin, Glycerin triacetate, Glycerol triacetate, Glyceryl triacetate, Glyped, Kesscoflex TRA, NSC 4796, Priacetin 1580, Priacetin 1581, Triacetin, Triacetine, Triacetylglycerin, Triacetylglycerol, Ujostabil, Vanay
Formule InChI InChI=1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Nom IUPAC Acétate de 2,3-diacétyloxypropyle
Poids moléculaire (g/mol) 218.2
Quantité 250 mg
Poids de la formule 218,079 g/mol