Learn More
Triacétoxy(éthyl)silane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11400787
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11400787 100 g 100g
11410787 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11400787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23187.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 17689-77-9 | C8H14O6Si | 234.279 g/mol
Triacetoxy(ethyl)silane is used in sealants, the substance is used as a cross-linking agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triacétoxy(éthyl)silane est utilisé dans les scellants ; la substance est utilisée comme agent de réticulation et promoteur d’adhérence.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17689-77-9
Formule moléculaire C8H14O6Si
Poids moléculaire (g/mol) 234.279
Numéro MDL MFCD00053703
Clé InChI KXJLGCBCRCSXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyltriacetoxysilane, triacetoxyethylsilane, triacetoxy ethyl silane, triacetoxy ethylsilane, ethylsilanetriyl triacetate, silanetriol, ethyl-, triacetate, silanetriol, 1-ethyl-, 1,1,1-triacetate, dsstox_cid_7792, dsstox_rid_78567, dsstox_gsid_27792
CID PubChem 87244
Nom IUPAC acétate de [diacétyloxy(éthyl)silyle]
SMILES CC[Si](OC(=O)C)(OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Point d’ébullition 97°C to 99°C (4mmHg)
Nom chimique ou matériau Triacetoxy(ethyl)silane
Point de fusion 7°C to 9°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN1760
Point d’éclair 106°C (224°F)
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 234.28
Pourcentage de pureté 96%
Indice de réfraction 1.413
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 1.14