Learn More
Triacétoxy(éthyl)silane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triacetoxy(ethyl)silane is used in sealants, the substance is used as a cross-linking agent and adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le triacétoxy(éthyl)silane est utilisé dans les scellants ; la substance est utilisée comme agent de réticulation et promoteur d’adhérence.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 97°C to 99°C (4mmHg) |
| Nom chimique ou matériau | Triacetoxy(ethyl)silane |
| Point de fusion | 7°C to 9°C |
| Quantité | 500 g |
| Point d’éclair | 106°C (224°F) |
| Indice de réfraction | 1.413 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 1.14 |
| Numéro UN | UN1760 |
| Informations sur la solubilité | Hydrolyzes in water. |
| Afficher plus |