Learn More
Triamiphos, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Triamiphos |
| CAS | 1031-47-6 |
| Noms d’analytes ou de composants | Triamiphos |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C12 H19 N6 O P |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | P-(5-Amino-3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethylphosphonic diamide, 5-Amino-1-[bis(dimethylamino)phosphinyl]-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-1-bis(dimethylamido)phosphoryl-3-phenyl-1,2,4-triazole, 5-Amino-3-phenyl-1,2,4-triazol-1-yl-N,N,N',N'-tetramethylphosphodiamide, NSC 232670, Triamiphos, WP 155, Wepsyn, Wepsyn 155 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H19N6OP/c1-16(2)20(19,17(3)4)18-12(13)14-11(15-18)10-8-6-5-7-9-10/h5-9H,1-4H3,(H2,13,14,15) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | CN(C)P(=O)(N(C)C)n1nc(nc1N)c2ccccc2 |
| Afficher plus |