Learn More
Triamtérène 1,0 mg/ml dans du diméthylsulfoxyde, LoGiCal
Code produit 30462486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462486 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462486 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0269.0029
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Triamterene
CAS 396-01-0
Noms d’analytes ou de composants Triamterene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H11 N7
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
Formule InChI InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
Type de solution Solution unique
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
Nom IUPAC 6-phénylptéridine-2,4,7-triamine
Solvent or Matrix Diméthylsulfoxyde
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 253.26
Quantité 1 mL
Poids de la formule 253,1076 g/mol