Learn More
Triamtérène, Mikromol™
Code produit 17923626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17923626 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17923626 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0269.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Triamtérène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Triamterene
CAS 396-01-0
Noms d’analytes ou de composants Triamterene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H11 N7
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 6-Phenyl-2,4,7-pteridinetriamine, 2,4,7-Triamino-6-phenyl-pteridine, 2,4,7-Triamino-6-phenylpteridine, 6-Phenyl-2,4,7-triaminopteridine, Ademin, Ademine, Diren, Ditak, Diurene, Dyren, Dyrenium, Dytac, Jatropur, NSC 77625, Noridil, Pterofen, Pterophene, SKF 8542, Taturil, Teriam, Teridin, Tri-Span, Triampur, Triamteren, Triamterene, Triamteril, Triamteril complex, Triteren, Urocaudal
Formule InChI InChI=1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
SMILES Nc1nc(N)c2nc(c(N)nc2n1)c3ccccc3
Nom IUPAC 6-phénylptéridine-2,4,7-triamine
Poids moléculaire (g/mol) 253.26
Quantité 500 mg
Poids de la formule 253,1076 g/mol