Learn More
Heathrow Scientific™ Triangular Pill Counting Tray
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. p-7224794 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 17619790
Marque: Heathrow Scientific™ undefined
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Counting trays that offer safety and convenience when counting pills and capsules. Intended for single use to prevent cross-contamination for batch sampling or distribution of pills and capsules. This triangular tray is user-friendly, as it can be used with either hand.
  • Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée par des produits chimiques, pour la sécurité des patients
  • En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
  • Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage par lots de fabrication
  • Plateaux durables et incassables fabriqués en matériau inerte, sans ESB/EST
  • Traçabilité par lot
  • Bec verseur dans le coin pour contrôler la distribution
  • Poids : 28,5 g (0,06 lb)
  • Dimensions (L x l x H) : 230 x 230 x 13 mm
  • Comprend une spatule ergonomique (177,25 x 19,2 mm)
  • Comprend des découpes des deux côtés
Spécification
Certifications/Conformité REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004
Dimensions (L x l x H) 230 x 230 x 13 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 13 mm
Longueur (métrique) 230 mm
Matériau Polystyrene
Type Pill-counting Tray
Largeur (métrique) 230 mm
À utiliser avec (application) Comptage de pilules
Comprend Spatule incurvée
Longueur (impériale) 9.1 in.
Hauteur (impériale) 0.5 in.
Nbre par carton 30/Carton
Forme Triangulaire
Largeur (impériale) 9,1 in
Autoclavable Non autoclavable