Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation triangulaires en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
12 x 6 mm
20 x 8 mm
25 x 8mm
35 x 9 mm
25 x 14 mm
40 x 14 x 14 mm
50 x 12 x 12 mm
55 x 14 x 14 mm
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Particulièrement efficaces pour la dissolution de solides et le mélange de sédiments grâce à une action de grattage qui s’exerce sur la base du récipient
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) |
| Couleur | Blanc |
| Description | Noyau magnétique Alnico-V encapsulé en PTFE |
| Dimensions (L x l x H) | 35 x 9 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Récipients & cuves / agitateurs chauffants |
| Hauteur (métrique) | 9 mm |
| Largeur (métrique) | 9 mm |
| Longueur (métrique) | 35 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Afficher plus |