Learn More
Fisherbrand™ Support de trépied en acier
Conçu pour répondre aux exigences d’un laboratoire moderne.
17.10€ - 43.65€
Spécification
Matériau | Acier inox |
---|---|
Hauteur (métrique) | 210 mm |
Type de produit | Trépied |
Forme | Triangulaire |
Finition | Acier zingué |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12966916
|
Fisherbrand™
|
Longueur latérale de 150 mm |
17.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11779806
|
Fisherbrand™
|
Longueur latérale de 125 mm |
43.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqué en acier zingué
- Pieds de 6 mm de diamètre
- Pieds rivetés en place et courbées vers l’extérieur pour la stabilité
Spécification
Acier inox | |
Trépied | |
Acier zingué |
210 mm | |
Triangulaire |