Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques triangulaires en PTFE en forme de prisme
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Idéals pour la dissolution de solides et le mélange des sédiments grâce à une action de grattage
- La surface angulaire crée une turbulence élevée même à de faibles vitesses
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Spécification
| Description | En forme de cale triangulaire |
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Matériau | PTFE |
| Quantité | 10/boîte |
| Forme | Triangulaire |