Learn More
BRAND™ Barreaux d’agitation magnétiques triangulaires en PTFE en forme de prisme
Code produit. 12005292 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
25 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
80 mm
Diamètre (métrique):
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 12005292
Marque: BRAND™ 137815
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une solution idéale pour l’agitation de liquides en laboratoire.
  • Idéals pour la dissolution de solides et le mélange des sédiments grâce à une action de grattage
  • La surface angulaire crée une turbulence élevée même à de faibles vitesses
  • Fournis par boîtes de 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description En forme de cale triangulaire
Diamètre (métrique) 10 mm
Longueur (métrique) 35 mm
Matériau PTFE
Quantité 10/boîte
Forme Triangulaire