Learn More
Tributyl[6-(tétrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 468.25 |
| Pourcentage de pureté | 90% |