Learn More
Tributyl[6-(tétrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane, Thermo Scientific™
Code produit 10662865
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10662865 5 g Flacon en verre ambré 5g
10205324 250 mg Flacon en verre ambré -
10012164 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10662865 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58241DE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 1007847-70-2
Formule moléculaire C22H39NO2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 468.269
Clé InChI TYKSDTUCXMRYNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-oxan-4-yloxy-6-tributylstannyl pyridine, tributyl 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyrid-2-yl stannane, 2-oxan-4-yl oxy-6-tributylstannyl pyridine
CID PubChem 45594295
Nom IUPAC tributyl-[6-(oxan-4-yloxy)pyridine-2-yl]stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC(=N1)OC2CCOCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau tributyl[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-2-yl]stannane
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 468.25
Pourcentage de pureté 90%