Learn More
Tributyrine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10387750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387750 100 mL Flacon en verre 100mL
10163340 250 mL Flacon en verre -
10554264 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10387750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150881000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.90€
    30.65€ / 100mL
    Économisez 6.25€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Tributyrine, 97 %, C15H26O6, numéro CAS-60-01-5, butyrine, triglycéride de butyryle, tributanoate de glycérol, glycérol tributyrate, glycéroltributyrine, tributyrate de glycéryle, propane-1,2,3-triyl-tributyrate, tributine, tributyrine, tri-n-butyrine, 100 ml, liquide, 96 % min. (GC), 02, 273, 305,0°C à 310,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-01-5
Formule moléculaire C15H26O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.36
Numéro MDL MFCD00009392
Clé InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
CID PubChem 6050
ChEBI CHEBI:35020
Nom IUPAC Butanoate de2,3-di(butanoyloxy)propyle
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyrin
Note relative au nom 98%
Point de fusion -75.0°C
Couleur Transparent incolore à jaune pâle
Densité 1.0335g/mL
Point d’ébullition 305.0°C to 310.0°C
Point d’éclair 173°C
Spectre IR Conforme
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CH2CH2CO2CH2)2CH(O2CCH2CH2CH3)
Indice de réfraction 1.4340 to 1.437
Quantité 100 mL
Beilstein 02, 273
Merck Index 15, 9785
Gravité spécifique 1.0335
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 302.36
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide