Learn More
Tributyrine, 98,4 %, MP Biomedicals™
Code produit 11403511 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11403511 100 mL
11413511 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403511 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210311180
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 60-01-5
Formule moléculaire C15H26O6
Clé InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Tributyrin
Couleur Incolore
Densité 1.032g/mL
Plage de pourcentage du dosage 0.984
Quantité 100 mL
Synonyme tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
Nom IUPAC 2,3-di(butanoyloxy)propyl butanoate
Poids moléculaire (g/mol) 302.367
CID PubChem 6050
ChEBI CHEBI:35020
Poids de la formule 302.36
Forme physique Liquide