Learn More
Tributyrine, MP Biomedicals™
Code produit 11433511 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11433511 1 L
11423511 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11433511 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210311191
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Utilisé comme source de butyrate naturel. Tributyrine, MP Biomedicals Le glycérol est-il substitué par 3 esters de butyle ? Elle induit la différenciation des cellules malignes, suivie de l'arrêt de la croissance cellulaire et de l'apoptose. Il inhibe fortement la croissance de et i
Identifiants chimiques
CAS 60-01-5
Formule moléculaire C15H26O6
Poids moléculaire (g/mol) 302.367
Clé InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
CID PubChem 6050
ChEBI CHEBI:35020
Nom IUPAC 2,3-di(butanoyloxy)propyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Spécification
Point de fusion -75 °C (littérature)
Densité 1,032g/mL (litt.)
Point d’ébullition 287 °C à 288 °C (littérature)
Indice de réfraction n20/D 1.435 (litt.)
Quantité 1 L
Informations sur la solubilité Soluble dans l’alcool et l’éther ; insoluble dans l’eau.
Poids de la formule 302.36
Pourcentage de pureté ≥96%
Forme physique Liquide