missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trichlormethiazide, MedChemExpress

Code produit. 16422109
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16422109

Marque: Medchem Express HYB0235

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Trichlormethiazide is an orally active thiazide diuretic, with antihypertensive effect. Trichlormethiazide increases urine volume (UV), Na and K excretion and tends to improve the depressed creatinine clearance (CCRE) in acute renal failure rats model.

Trichlormethiazide is an orally active thiazide diuretic, with antihypertensive effect. Trichlormethiazide increases urine volume (UV), Na and K excretion and tends to improve the depressed creatinine clearance (CCRE) in acute renal failure rats model.

Spécification

Nom chimique ou matériau Trichlormethiazide
CAS 133-67-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C8H8Cl3N3O4S2
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (394.05 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(Cl)C=C(C2=C1)NC(C(Cl)Cl)NS2(=O)=O)(N)=O
Poids moléculaire (g/mol) 380.66
Poids de la formule 380.66
Pourcentage de pureté 98.54%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis