Learn More
Trichlorméthiazide, Mikromol™
Description
Trichlorméthiazide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trichlormethiazide |
| CAS | 133-67-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Trichlormethiazide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C8 H8 Cl3 N3 O4 S2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 2H-1,2,4-Benzothiadiazine-7-sulfonamide, 6-chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-, 1,1-dioxide, 3-Dichloromethyl-6-chloro-7-sulfamoyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 3-Dichloromethyl-6-chloro-7-sulfamyl-3,4-dihydro-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, 3-Dichloromethylhydrochlorothiazide, 6-Chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulfonamide 1,1-dioxide, 6-Chloro-3-(dichloromethyl)-3,4-dihydro-7-sulfamyl-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide, 6-Chloro-3-dichloromethyl-3,4-dihydro-7-sulfamoyl-2H-1,2,4-benzothiadiazine 1,1-dioxide, Achletin, Anatran, Anistadin, Aponorin, Carvacron, Ciba 7057-Su, Diurazida, Diurese, Diuroral, Esmarin, Fluitran, Flurese, Flutra, Gangesol, Hydrotrichlorothiazide, Intromene, Kubacron, Metahydrin, Metatensin, NSC 61560, Nakva, Naqua, Naquasone, Naquival, Salirom, Tachionin, Tolcasone, Trichlormetazid, Trichlormethiazid, Trichlormethiazide, Trichloromethiazide, Triflumen |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H8Cl3N3O4S2/c9-3-1-4-6(2-5(3)19(12,15)16)20(17,18)14-8(13-4)7(10)11/h1-2,7-8,13-14H,(H2,12,15,16) |
| SMILES | NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(NS2(=O)=O)C(Cl)Cl)cc1Cl |
| Nom IUPAC | 6-chloro-3-(dichlorométhyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ ^{6},2,4-benzothiadazine-7-sulfonamide |
| Afficher plus |