Learn More
Acide trichloroacétique10 % p/v aq. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494749 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15494749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62355.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    95.65€ / 500mL
    Économisez 14.35€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif de précipitation de protéines
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trichloroacétique est traditionnellement utilisé pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration des protéines par précipitation quantitative. Il est également utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie dans le séquençage des protéines, la détection de l’albumine et la synthèse organique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic acid
CAS 76-03-9
Couleur Incolore
Concentration 10 % p/v de sol. aqueuse
Quantité 500ml
Odeur Acrid
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2HCl3O2
Formule linéaire Cl3CCO2H
Numéro MDL MFCD00004177
Numéro UN UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
Informations sur la solubilité Soluble in water (1200mg/ml at 20°C),alcohol,ether,ethanol (very soluble),and carbon tetrachloride.
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Poids de la formule 163.39
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid