Learn More
Acide trichloroacétique 100 μg/mL dans l'éther méthyl-tert-butylique, Dr. Ehrenstorfer
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trichloroacetic acid (TCA) |
| CAS | 76-03-9 |
| Noms d’analytes ou de composants | Trichloroacetic acid (TCA) |
| Conditions d’expédition | +20 °C |
| Formule moléculaire | C2 H Cl3 O2 |
| Concentration | 100 μg/ml |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Trichloroacetic acid, 2,2,2-Trichloroacetic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Afficher plus |