Learn More
Solution d’acide trichloroacétique à 30 % Pour une utilisation en laboratoire, Chem Lab
Code produit 15908132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15908132 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15908132 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL02.2018.1000
 Article restreint
En stock
Spécification
CAS 76-03-9
Point de fusion 0 °C
Point d’ébullition 100 °C
Couleur Incolore
Densité 1,13 g/ml
Quantité 1 L
Conditionnement Flacons en verre
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2HCl3O2
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Nom IUPAC Acide trichloroacétique
Poids moléculaire (g/mol) 163.38
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroacetic acid 30% w/v solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid