Learn More
Acide trichloroacétique5 % p/v aq. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15454759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15454759 500ml 500mL
15464759 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15454759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62366.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.66€
    77.65€ / 500mL
    Économisez 17.01€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Réactif de précipitation de protéines
L’acide trichloroacétique est traditionnellement utilisé pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration des protéines par précipitation quantitative. Il est également utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie dans le séquençage des protéines, la détection de l’albumine et la synthèse organique. Un protocole pour la précipitation des acides nucléiques se trouve dans le clonage moléculaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trichloroacétique est traditionnellement utilisé pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration des protéines par précipitation quantitative. Il est également utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie dans le séquençage des protéines, la détection de l’albumine et la synthèse organique. Un protocole pour la précipitation des acides nucléiques se trouve dans le clonage moléculaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1200 mg/ml à 20°C), l’alcool, l’éther, l’éthanol (très soluble) et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stocker sous azote. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des smines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
Numéro MDL MFCD00004177
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic acid
Couleur Incolore
Concentration 5 % p/v aq. soln.
Quantité 500ml
Odeur Acrid
Forme physique Liquide
Formule linéaire Cl3CCO2H
Numéro UN UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Informations sur la solubilité Soluble in water (1200mg/ml at 20°C),alcohol,ether,ethanol (very soluble),and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 163.39