Learn More
Acide trichloroacétique5 % p/v aq. Soln., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464759
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464759 1 L 1L
15454759 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464759 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62366.K2
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Réactif de précipitation de protéines
L’acide trichloroacétique est traditionnellement utilisé pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration des protéines par précipitation quantitative. Il est également utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie dans le séquençage des protéines, la détection de l’albumine et la synthèse organique. Un protocole pour la précipitation des acides nucléiques se trouve dans le clonage moléculaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trichloroacétique est traditionnellement utilisé pour précipiter les protéines. A été utilisé pour déterminer la concentration des protéines par précipitation quantitative. Il est également utilisé comme décalcifiant et fixateur en microscopie dans le séquençage des protéines, la détection de l’albumine et la synthèse organique. Un protocole pour la précipitation des acides nucléiques se trouve dans le clonage moléculaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1200 mg/ml à 20°C), l’alcool, l’éther, l’éthanol (très soluble) et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Stocker sous azote. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases fortes, des smines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.378
Numéro MDL MFCD00004177
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic acid
Couleur Incolore
Concentration 5% w/v aq. soln.
Quantité 1 L
Odeur Acrid
Forme physique Liquide
Formule linéaire Cl3CCO2H
Numéro UN UN2564
Beilstein 970119
Merck Index 14,9627
Informations sur la solubilité Soluble in water (1200mg/ml at 20°C),alcohol,ether,ethanol (very soluble),and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 163.39
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trichloroacetic acid, 5% w/v aqueous solution
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroacetic acid