Learn More
Acide trichloroacétique, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 13488368 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13488368 10 kg Récipient en plastique 10kg
10715991 500 g Flacon en plastique 500g
10377560 1 kg Flacon en plastique 1kg
10437903 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13488368 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152130100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    810.00€ / 10kg
    Économisez 25.00€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 76-03-9 | C2HCl3O2 | 163.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-03-9
Formule moléculaire C2HCl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 163.39
Numéro MDL MFCD00004177
Clé InChI YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
CID PubChem 6421
ChEBI CHEBI:30956
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trichloroacétique
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroacetic acid
Note relative au nom Extra Pure
Point de fusion 52.0°C to 58.0°C
Point d’ébullition 196.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.6200 g/mL
Quantité 10 kg
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Flocons, cristaux ou poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Gravité spécifique 1.62
Formule linéaire CCl3CO2H
Beilstein 2206
Fieser 01,1194; 02,425; 04,520; 15,168
Merck Index 159792
Informations sur la solubilité Solubility in water: 120g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether,carbon tetrachloride
Poids de la formule 163.39
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur