Learn More
Acide trichloracétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide trichloracétique, un réactif de précipitation protéique, est utilisé comme agent précipitant en biochimie pour la précipitation des protéines, de l’ADN et de l’ARN. Il s’agit d’un ingrédient actif utilisé pour les traitements cosmétiques comme les peelings chimiques, l’élimination des tatouages et le traitement des verrues, y compris les verrues génitales. Il est également utilisé pour déterminer la concentration protéique et en tant que décalcifiant et fixateur en microscopie.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
L’acide trichloracétique, un réactif de précipitation protéique, est utilisé comme agent précipitant en biochimie pour la précipitation des protéines, de l’ADN et de l’ARN. Il s’agit d’un ingrédient actif utilisé pour les traitements cosmétiques comme les peelings chimiques, l’élimination des tatouages et le traitement des verrues, y compris les verrues génitales. Il est également utilisé pour déterminer la concentration protéique et en tant que décalcifiant et fixateur en microscopie.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther éthylique, le benzène, l’acétone, l’o-xylène et le tétrachlorure de carbone.
Remarques
Sensible à l’humidité. Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les amines.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Trichloroacetic acid |
| pH | <1 |
| Point de fusion | 54°C to 58°C |
| Point d’ébullition | 196°C |
| Densité | 1.629 |
| Quantité | 1000 g |
| Odeur | Acrid |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Numéro UN | UN1839 |
| Beilstein | 970119 |
| Afficher plus |